Print…
Nickel aluminium alloy, pó para produção de Raney-níquel, para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Nickel-aluminum alloy, Raney®-Nickel alloy, Aluminum-nickel alloy
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06749.0005 8.06749.0250 8.06749.1000
8.06749.0005EA 43.1 EUR
8.06749.0005 8.06749.0250 8.06749.1000
Nickel aluminium alloy, pó para produção de Raney-níquel, para síntese, Sigma-Aldrich®
Nickel aluminium alloy
for the production of Raney nickel
Melting Point : 1460 °C
Bulk Density: 2850 kg/m3
Density: 4.3 g/cm3
Fórmula: AlNi
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167392
Número CAS: 12635-29-9
EINECS: 234-439-6
UN: 1396
ADR: 4.3,III
Encomendar
Assay of Ni 47.0 - 53.0 %
Assay of Al 47.0 - 53.0 %