Print…
Methylstyrene (mixture of isomers) estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Estabilização: Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
522864-1L 522864-250ML
SIAL522864-1LEA 171 EUR
SIAL522864-1L SIAL522864-250ML
Methylstyrene (mixture of isomers) estabilizada, Sigma-Aldrich®
Methylstyrene (mixture of isomers)
Fórmula: C₉H₁₀
Peso Molecular: 118.18 g/mol
Número MDL : MFCD00168066
Número CAS: 25013-15-4
EINECS: 246-562-2
UN: 2618
ADR: 3 III