Print…
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W320900-100G-K W320900-1KG-K
SIALW320900-100G-KEA 307 EUR
SIALW320900-100G-K SIALW320900-1KG-K
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₆H₆OS
Número MDL : MFCD00005434
Número CAS: 13679-70-4
EINECS: 237-178-6