Print…
Bismuth antimonide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A17014.09 A17014.18
A17014.09EA 79.9 EUR
A17014.09 A17014.18
Bismuth antimonide 99%
Bismuth antimonide
Purity: 99.99% CAS No.: 12323-19-2 Molecular Formula: BiSb Formula Weight: 330.73 UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00014196
Fórmula: BiSb
Peso Molecular: 330.74 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014196
Número CAS: 12323-19-2
UN: 1549
ADR: 6.1 III