5-Bromobenzo[b]thiophene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Bromobenzothiophene
L20133.03
L20133.06
L20133.03EA
96.4
EUR
L20133.03
L20133.06
5-Bromobenzo[b]thiophene ≥98%
5-Bromobenzo[b]thiophene
Purity: 98+%
CAS No.: 4923-87-9
Molecular Formula: C8H5BrS
Formula Weight: 213.10
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 105-107°/10mm
MDL No.: MFCD03069318
Fórmula:
C₈H₅BrS Ponto de ebulição: 105…107 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 44…48 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03069318 Número CAS: 4923-87-9 |