1,4-Phenylenediacetic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16036.03
A16036.06
A16036.03EA
27.8
EUR
A16036.03
A16036.06
1,4-Phenylenediacetic acid ≥97%
1,4-Phenylenediacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 7325-46-4
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Odour: Odourless
Melting Point: 252-256°
Beilstein Reference: 1960342
MDL No.: MFCD00004354
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₄ Ponto de Fusão: 252…256 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004354 Número CAS: 7325-46-4 EINECS: 230-801-2 |