1,3-Phenylenediacetic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11429.14
A11429.04
A11429.09
A11429.14EA
290
EUR
A11429.14
A11429.04
A11429.09
1,3-Phenylenediacetic acid ≥97%
1,3-Phenylenediacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 19806-17-8
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Odour: Odourless
Melting Point: 172-178°
Beilstein Reference: 2616749
MDL No.: MFCD00004341
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₄ Ponto de Fusão: 172…178 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004341 Número CAS: 19806-17-8 EINECS: 243-332-3 |