1,2-Phenylenediacetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13851.06
A13851.14
A13851.06EA
22
EUR
A13851.06
A13851.14
1,2-Phenylenediacetic acid ≥98%
1,2-Phenylenediacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 7500-53-0
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Odour: Odourless
Melting Point: 150-152°
Beilstein Reference: 2616747
MDL No.: MFCD00004329
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₄ Ponto de Fusão: 150…152 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004329 Número CAS: 7500-53-0 EINECS: 231-355-1 |