Print…
2,4-Thiazolidinedione 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
159490250 159491000
ACRO159490250EA 60 EUR
ACRO159490250 ACRO159491000
2,4-Thiazolidinedione 99%
2,4-Thiazolidinedione
Fórmula: C₃H₃NO₂S
Ponto de ebulição: 178…179 °C (19 mmHg)
Ponto de Fusão: 123…126 °C
Ponto de Inflamação: 138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005478
Número CAS: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2
Encomendar
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
HPLC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm