Print…
Benzeneseleninic anhydride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Benzeneseleninic acid anhydride
199710050 199710250
ACRO199710050EA 125 EUR
ACRO199710050 ACRO199710250
Benzeneseleninic anhydride 98%
Benzeneseleninic anhydride
Fórmula: C₁₂H₁₀O₃Se₂
Ponto de Fusão: 170…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001991
Número CAS: 17697-12-0
EINECS: 241-701-3
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %