Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,5-Dihydroxybenzenesulphonic acid potassium sal, Hydroquinonesulphonic acid potassium salt, Potassium 2,5-dihydroxybenzenesulphonate
L08406.22
L08406.36
L08406.22EA
41.1
EUR
L08406.22
L08406.36
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate ≥98%
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 21799-87-1
Molecular Formula: C6H5KO5S
Formula Weight: 228.27
Melting Point: ca 251° dec.
Beilstein Reference: 5187027
Fórmula:
C₆H₅KO₅S Ponto de Fusão: ∼ 251 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007475 Número CAS: 21799-87-1 EINECS: 244-584-7 |