Print…
Pyromellitic dianhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
412287-500G 412287-100G
SIAL412287-500GEA 276 EUR
SIAL412287-500G SIAL412287-100G
Pyromellitic dianhydride, Sigma-Aldrich®
Pyromellitic dianhydride
Fórmula: C₁₀H₂O₆
Número MDL : MFCD00005005
Número CAS: 89-32-7
EINECS: 201-898-9