Pyromellitic dianhydride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
A12712.0E
A12712.22
A12712.36
A12712.0EEA
630
EUR
A12712.0E
A12712.22
A12712.36
Pyromellitic dianhydride ≥97%
Pyromellitic dianhydride
Purity: 97%
CAS No.: 89-32-7
Molecular Formula: C10H2O6
Formula Weight: 218.12
Flash Point: 380°(716°F)
Melting Point: 284-288°
Boiling Point: 305-310°/30mm
Beilstein Reference: 213583
MDL No.: MFCD00005005
Fórmula:
C₁₀H₂O₆ Ponto de ebulição: 305…310 °C (30 mmHg) Ponto de Fusão: 284…288 °C Densidade: 1,68 Ponto de Inflamação: 380 °C (716 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005005 Número CAS: 89-32-7 EINECS: 201-898-9 |