Print…
Pyromellitic dianhydride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
105321000 105325000 105320025
ACRO105321000EA 50 EUR
ACRO105321000 ACRO105325000 ACRO105320025
Pyromellitic dianhydride 99%
Pyromellitic dianhydride
Fórmula: C₁₀H₂O₆
Ponto de ebulição: 397…400 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 283…287 °C
Ponto de Inflamação: 380 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005005
Número CAS: 89-32-7
EINECS: 201-898-9
Encomendar
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 283 to 287 °C
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.94 to 1.2
BSC Certification Passes