Print…
2,4-Diaminophenol dihydrochloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22331.0100 8.22331.0250
8.22331.0100EA 212 EUR
8.22331.0100 8.22331.0250
2,4-Diaminophenol dihydrochloride para síntese, Sigma-Aldrich®
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Fórmula: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Peso Molecular: 197.06 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012979
Número CAS: 137-09-7
EINECS: 205-279-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Solubility 275 g/l (15 °C)
Melting Point 205 °C
Molar Mass 197.06 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
pH 1 - 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)