Print…
Trimellitic anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B4600-1KG B4600-25G
SIALB4600-1KGEA 145 EUR
SIALB4600-1KG SIALB4600-25G
Trimellitic anhydride, Sigma-Aldrich®
Trimellitic anhydride
Fórmula: C₉H₄O₅
Número MDL : MFCD00005925
Número CAS: 552-30-7
EINECS: 209-008-0