Print…
Trimellitic anhydride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20138.0100 8.20138.0500
8.20138.0100EA 30.5 EUR
8.20138.0100 8.20138.0500
Trimellitic anhydride para síntese, Sigma-Aldrich®
Trimellitic anhydride
Fórmula: C₉H₄O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005925
Número CAS: 552-30-7
EINECS: 209-008-0
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 164 - 168 °C
Molar Mass 192.12 g/mol
Boiling Point 240 °C (19 hPa)
Vapor Pressure 19 hPa (240 °C)
Flash Point 227 °C
Explosion Limit 1 - 7 %(V)
pH 2 (21 g/l, H2O, 20 °C)