Trimellitic anhydride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
B23003.30
B23003.A1
B23003.30EA
32.8
EUR
B23003.30
B23003.A1
Trimellitic anhydride ≥97%
Trimellitic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 552-30-7
Molecular Formula: C9H4O5
Formula Weight: 192.13
Flash Point: 227°(440°F)
Melting Point: 165-169°
Boiling Point: 240-245°/14mm
Beilstein Reference: 9394
Merck Reference: 14,9703
MDL No.: MFCD00005925
Fórmula:
C₉H₄O₅ Ponto de ebulição: 240…245 °C (14 mmHg) Ponto de Fusão: 165…169 °C Densidade: 1,540 Ponto de Inflamação: 227 °C (440 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005925 Número CAS: 552-30-7 EINECS: 209-008-0 Merck Index: 14,9703 |