Procaine hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A17485.18
A17485.30
A17485.18EA
36.6
EUR
A17485.18
A17485.30
Procaine hydrochloride 99%
Procaine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 51-05-8
Molecular Formula: C13H20N2O2.HCl
Formula Weight: 272.78
Odour: Odourless
Melting Point: 155-157°
Boiling Point: 195-196°/17mm
Merck Reference: 14,7757
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013000
Fórmula:
C₁₃H₂₁ClN₂O₂ Ponto de ebulição: 195…196 °C (17 mmHg) Ponto de Fusão: 155…157 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013000 Número CAS: 51-05-8 EINECS: 200-077-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7757 |