Trimellitic anhydride chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,3-Dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonyl chloride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid 1,2-anhydride 4-chloride
L14382.14
L14382.22
L14382.14EA
36.4
EUR
L14382.14
L14382.22
Trimellitic anhydride chloride ≥98%
Trimellitic anhydride chloride
Purity: 98%
CAS No.: 1204-28-0
Molecular Formula: C9H3ClO4
Formula Weight: 210.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 67-69°
Beilstein Reference: 610823
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00005924
Fórmula:
C₉H₃ClO₄ Ponto de Fusão: 67…69 °C |
Número MDL :
MFCD00005924 Número CAS: 1204-28-0 EINECS: 214-874-8 UN: 3261 ADR: 8,II |