Print…
(Phenylthio)acetonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Phenylthio)acetonitrile
A12869.14 A12869.22
A12869.14EA 118 EUR
A12869.14 A12869.22
(Phenylthio)acetonitrile ≥98%
(Phenylthio)acetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 5219-61-4 Molecular Formula: C6H5SCH2CN Formula Weight: 149.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5820 Odour: Unpleasant Boiling Point: 146-147°/14mm Beilstein Reference: 2042078 MDL No.: MFCD00019831
Fórmula: C₈H₇NS
Peso Molecular: 149.22 g/mol
Ponto de ebulição: 146…147 °C (14 mmHg)
Densidade: 1.142
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019831
Número CAS: 5219-61-4
EINECS: 226-013-3