Print…
Triclosan ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 5-Chloro-2-(2, 4-dichlorophenoxy) phenol
L18655.09 L18655.22 L18655.36
L18655.09EA 40.6 EUR
L18655.09 L18655.22 L18655.36
Triclosan ≥99%
Triclosan
Purity: 99% CAS No.: 3380-34-5 Molecular Formula: C12H7Cl3O2 Formula Weight: 289.55 Melting Point: 56-59° Beilstein Reference: 2057142 Merck Reference: 14,9657 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00800992
Fórmula: C₁₂H₇Cl₃O₂
Peso Molecular: 289.54 g/mol
Ponto de Fusão: 56…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800992
Número CAS: 3380-34-5
EINECS: 222-182-2
ADR: 9 III