2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A12852.06
A12852.14
A12852.06EA
60.8
EUR
A12852.06
A12852.14
2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde ≥98%
2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 107572-07-6
Molecular Formula: C13H9ClOS
Formula Weight: 248.72
Melting Point: 71-74°
Boiling Point: 102-104°/14mm
MDL No.: MFCD00051766
Fórmula:
C₁₃H₉ClOS Ponto de ebulição: 102…104 °C (14 mmHg) Ponto de Fusão: 71…74 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051766 Número CAS: 107572-07-6 |