Print…
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
475149-25ML 475149-5ML
SIAL475149-25MLEA 622 EUR
SIAL475149-25ML SIAL475149-5ML
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane
Fórmula: C₉H₁₈O₅Si
Número MDL : MFCD00054803
Número CAS: 4369-14-6
EINECS: 419-560-6