Print…
Bis(phenylthio)methane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L01723.06 L01723.14
L01723.06EA 31.6 EUR
L01723.06 L01723.14
Bis(phenylthio)methane ≥98%
Bis(phenylthio)methane
Purity: 98+% CAS No.: 3561-67-9 Molecular Formula: C13H12S2 Formula Weight: 232.36 Melting Point: 36-38° Boiling Point: 194°/8mm MDL No.: MFCD00003067
Fórmula: C₁₃H₁₂S₂
Peso Molecular: 232.37 g/mol
Ponto de ebulição: 194 °C (8 mmHg)
Ponto de Fusão: 36…38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003067
Número CAS: 3561-67-9
EINECS: 222-624-4