Print…
1,2-Bis(phenylthio)ethane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L02019.09 L02019.18
L02019.09EA 62.8 EUR
L02019.09 L02019.18
1,2-Bis(phenylthio)ethane ≥98%
1,2-Bis(phenylthio)ethane
Purity: 98+% CAS No.: 622-20-8 Molecular Formula: C14H14S2 Formula Weight: 246.39 Melting Point: 68-70° Beilstein Reference: 1877719
Fórmula: C₁₄H₁₄S₂
Peso Molecular: 246.4 g/mol
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014085
Número CAS: 622-20-8
EINECS: 210-723-5