Bis(methylthio)methane ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19706.06
A19706.14
A19706.06EA
32
EUR
A19706.06
A19706.14
Bis(methylthio)methane ≥99%
Bis(methylthio)methane
Purity: 99%
CAS No.: 1618-26-4
Molecular Formula: CH3SCH2SCH3
Formula Weight: 108.23
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.5340
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 146-147°
Beilstein Reference: 1731143
Merck Reference: 14,1256
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008564
Fórmula:
C₃H₈S₂ Peso Molecular: 108.23 g/mol Ponto de ebulição: 146…147 °C Densidade: 1.059 Ponto de Inflamação: 43 °C (109 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008564 Número CAS: 1618-26-4 EINECS: 216-577-9 ADR: 3 III |