Print…
(4-Fluorophenylthio)acetic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-((4-Fluorophenyl)thio)acetic acid
A19658.03 A19658.06
A19658.03EA 47.8 EUR
A19658.03 A19658.06
(4-Fluorophenylthio)acetic acid ≥97%
(4-Fluorophenylthio)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 332-51-4 Molecular Formula: C8H7FO2S Formula Weight: 186.21 Melting Point: 76-79° MDL No.: MFCD00219825
Fórmula: C₈H₇FO₂S
Peso Molecular: 186.21 g/mol
Ponto de Fusão: 76…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00219825
Número CAS: 332-51-4