Print…
(Phenylthio)acetic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22280.14 B22280.22
B22280.14EA 71.9 EUR
B22280.14 B22280.22
(Phenylthio)acetic acid ≥97%
(Phenylthio)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 103-04-8 Molecular Formula: C6H5SCH2CO2H Formula Weight: 168.22 Odour: Stench Melting Point: 61-66° Beilstein Reference: 2045072 MDL No.: MFCD00004355
Fórmula: C₈H₈O₂S
Peso Molecular: 168.22 g/mol
Ponto de Fusão: 61…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004355
Número CAS: 103-04-8
EINECS: 203-073-9