Mercaptoacetato de sódio (tioglicolato de sódio) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L14356.14
L14356.22
L14356.36
L14356.14EA
33.2
EUR
L14356.14
L14356.22
L14356.36
Mercaptoacetato de sódio (tioglicolato de sódio) ≥97%
Sodium mercaptoacetate (sodium thioglycolate)
Purity: 97%
CAS No.: 367-51-1
Molecular Formula: HSCH2CO2Na
Formula Weight: 114.10
Odour: Stench
pH: ~6
Melting Point: ca 305°
Beilstein Reference: 4569109
Merck Reference: 14,8692
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00043386
Fórmula:
HSCH₂COONa Ponto de Fusão: >300 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043386 Número CAS: 367-51-1 EINECS: 206-696-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,8692 |