Print…
Mercaptoacetato de sódio (tioglicolato de sódio) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Thioglycolic Acid, Thioglycolic Acid Sodium Salt, Mercaptoacetic acid, sodium salt
148890500 148890010 148892500
ACRO148890500EA 66 EUR
ACRO148890500 ACRO148890010 ACRO148892500
Mercaptoacetato de sódio (tioglicolato de sódio) 98%
Sodium mercaptoacetate (sodium thioglycolate)
Fórmula: HSCH₂COONa
Peso Molecular: 114.1 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00043386
Número CAS: 367-51-1
EINECS: 206-696-4
UN: 2923
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to off-white to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Elemental Analysis 11.41 to 11.99 % (N)