Print…
α-Ketoglutaric acid monosodium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
K2010-100G K2010-25G K2010-5G
SIALK2010-100GEA 767 EUR
SIALK2010-100G SIALK2010-25G SIALK2010-5G
α-Ketoglutaric acid monosodium salt, Sigma-Aldrich®
α-Ketoglutaric acid monosodium salt
Fórmula: C₅H₅NaO₅
Peso Molecular: 168.08 g/mol
Número MDL : MFCD00064196
Número CAS: 22202-68-2
EINECS: 244-836-6