Print…
α-Ketoglutaric acid monosodium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
K1875-1G K1875-100G K1875-1KG K1875-25G K1875-5G
SIALK1875-1GEA 41.4 EUR
SIALK1875-1G SIALK1875-100G SIALK1875-1KG SIALK1875-25G SIALK1875-5G
α-Ketoglutaric acid monosodium salt, Sigma-Aldrich®
α-Ketoglutaric acid monosodium salt
Fórmula: C₅H₅NaO₅
Peso Molecular: 168.08 g/mol
Número MDL : MFCD00064196
Número CAS: 22202-68-2
EINECS: 244-836-6