Print…
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
K2000-5G K2000-100G K2000-1KG K2000-25G
SIALK2000-5GEA 93.5 EUR
SIALK2000-5G SIALK2000-100G SIALK2000-1KG SIALK2000-25G
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt, Sigma-Aldrich®
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt
Fórmula: C₅H₅KO₅
Número MDL : MFCD00064195
Número CAS: 997-43-3
EINECS: 213-641-8