Print…
O-Phenyl chlorothioformate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
215490050 215490010 215490250
ACRO215490050EA 89.7 EUR
ACRO215490050 ACRO215490010 ACRO215490250
O-Phenyl chlorothioformate 99%
O-Phenyl chlorothioformate
Fórmula: C₇H₅ClOS
Ponto de ebulição: 81…83 °C (6 mmHg)
Densidade: 1,248 g/cm³
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004920
Número CAS: 1005-56-7
EINECS: 213-736-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %