(4-Chlorophenylthio)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-((4-Chlorophenyl)thio)acetic acid
L08583.09
L08583.18
L08583.09EA
56.6
EUR
L08583.09
L08583.18
(4-Chlorophenylthio)acetic acid ≥98%
(4-Chlorophenylthio)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3405-88-7
Molecular Formula: C8H7ClO2S
Formula Weight: 202.66
Melting Point: 104-107°
Beilstein Reference: 1871569
Fórmula:
C₈H₇ClO₂S Ponto de Fusão: 104…107 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00021762 Número CAS: 3405-88-7 |