(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane ≥94% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 94%
CAS No.: 4369-14-6
Molecular Formula: C9H18O5Si
Formula Weight: 234.33
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 95-100°/3mm
Beilstein Reference: 2046320
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00054803
Fórmula:
C₉H₁₈O₅Si Ponto de ebulição: 95…100 °C (3 mmHg) Densidade: 1,059 Ponto de Inflamação: 123 °C (253 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00054803 Número CAS: 4369-14-6 EINECS: 419-560-6 UN: 1760 ADR: 8,III |