Print…
Calcium thioglycolate trihydrate
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Calcium mercaptoacetate trihydrate, Calcium thioglycolate trihydrate, Calcium bis(mercaptoacetate) trihydrate, Mercaptoacetic acid calcium salt trihydrate
1.02125.1000 1.02125.9075
1.02125.1000EA 0 EUR
1.02125.1000 1.02125.9075
Calcium thioglycolate trihydrate
Calcium thioglycolate trihydrate
Fórmula: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
Peso Molecular: 276.35 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150707
Número CAS: 65208-41-5
EINECS: 249-881-5
UN: 3263
ADR: 8 III