Print…
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Oxoglutaric acid disodium salt dihydrate, α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate, Sodium α-ketoglutarate dibasic dihydrate
75892-100G 75892-25G
SIAL75892-100GEA 226 EUR
SIAL75892-100G SIAL75892-25G
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate, Sigma-Aldrich®
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate
Fórmula: C₅H₄O₅·2Na·2H₂O
Peso Molecular: 226.092 g/mol
Número MDL : MFCD00150702
Número CAS: 305-72-6
EINECS: 206-167-8