D-Panthenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Dexpanthenol, (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide
A18499.22
A18499.36
A18499.22EA
62.1
EUR
A18499.22
A18499.36
D-Panthenol ≥98%
D-Panthenol
Purity: 98+%
CAS No.: 81-13-0
Molecular Formula: C9H19NO4
Formula Weight: 205.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 159°(318°F)
Refractive Index: 1.4990
Boiling Point: 118-120°/0.02m
Beilstein Reference: 1724947
Merck Reference: 14,2947
Optical Rotation: -30° (c=5 in water)
MDL No.: MFCD00065006
Fórmula:
C₉H₁₉NO₄ Ponto de ebulição: 118…120 °C (0,02 mmHg) Densidade: 1,162 Ponto de Inflamação: 159 °C (318 °F) |
Número MDL :
MFCD00065006 Número CAS: 81-13-0 EINECS: 201-327-3 Merck Index: 14,2947 |