Print…
Lithium-tert-butanolate 2.2 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
379311000 379318000
379311000.EA 95.4 EUR
379311000. 379318000.
Lithium-tert-butanolate 2.2 M em THF, AcroSeal®
Lithium-tert-butanolate
Fórmula: C₄H₉LiO
Ponto de Inflamação: –22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00050479
Número CAS: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Solution
Strength 19 to 21 %
Impurity ≤0.2 % LiOH + Li2CO3 (as LiOH)