Print…
tert-butanolato de potássio 1 M em THF, AcroSeal®, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate
371221000 371220010 371220025
371221000.EA 202 EUR
371221000. 371220010. 371220025.
tert-butanolato de potássio 1 M em THF, AcroSeal®, puro
tert-butanolato de potássio
Fórmula: C₄H₉KO
Peso Molecular: 112.21 g/mol
Densidade: 0.902 g/cm³
Ponto de Inflamação: –19 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012162
Número CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 2920
ADR: 8 I
Encomendar
Appearance Colorless to yellow to light orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.95 to 1.10 M