Print…
DL-Ephedrine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
285749-25G 285749-5G
SIAL285749-25GEA 203 EUR
SIAL285749-25G SIAL285749-5G
DL-Ephedrine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
DL-Ephedrine hydrochloride
Fórmula: C₆H₅CH(OH)CH(CH₃)NHCH₃·HCl
Número CAS: 134-71-4
EINECS: 200-074-6
UN: 1544
ADR: 6.1,III