Print…
DL-Panthenol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Panthenol, DL-Pantothenol, 2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide
B25114.18 B25114.30
B25114.18EA 45.5 EUR
B25114.18 B25114.30
DL-Panthenol ≥99%
DL-Panthenol
Purity: 99% CAS No.: 16485-10-2 Molecular Formula: C9H19NO4 Formula Weight: 205.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 66-69° MDL No.: MFCD00002944
Fórmula: C₉H₁₉NO₄
Peso Molecular: 205.25 g/mol
Ponto de Fusão: 66…69 °C
Número MDL : MFCD00002944
Número CAS: 16485-10-2
EINECS: 240-540-6