Print…
2-Methyl-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
292206-25G 292206-5G
SIAL292206-25GEA 187 EUR
SIAL292206-25G SIAL292206-5G
2-Methyl-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1,3-dioxolane
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Número MDL : MFCD00003210
Número CAS: 497-26-7
EINECS: 207-841-4