Print…
2-(2-Aminoethyl)-1,3-dioxolane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A1176-1G A1176-5G
TCIAA1176-1GEA 95 EUR
TCIAA1176-1G TCIAA1176-5G
2-(2-Aminoethyl)-1,3-dioxolane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(2-Aminoethyl)-1,3-dioxolane
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 75°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00142756
Número CAS: 5754-35-8
EINECS: 227-277-2
UN: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3990f2c928da51298e44e984377815d8880bf66b&vid=3990f2c928da51298e44e984377815d8880bf66b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %