Print…
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
226122-100G 226122-25G
SIAL226122-100GEA 215 EUR
SIAL226122-100G SIAL226122-25G
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
Fórmula: C₄H₇BrO₂
Peso Molecular: 167 g/mol
Número MDL : MFCD00003214
Número CAS: 4360-63-8
EINECS: 224-443-6