Print…
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
209840250 209841000
ACRO209840250EA 72.1 EUR
ACRO209840250 ACRO209841000
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
Fórmula: C₄H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 80…82 °C (27 mmHg)
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003214
Número CAS: 4360-63-8
EINECS: 224-443-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %