Print…
Catechol violet
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyrocatechol Violet
B23513.06 B23513.14
B23513.06EA 53.6 EUR
B23513.06 B23513.14
Catechol violet
Catechol violet
CAS No.: 115-41-3 Molecular Formula: C19H14O7S Formula Weight: 386.38 Beilstein Reference: 353938 MDL No.: MFCD00005868
Fórmula: C₁₉H₁₄O₇S
Peso Molecular: 386.38 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005868
Número CAS: 115-41-3
EINECS: 204-088-3