Aluminon
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
ALuminon, Ammonium auritricarboxylate ATA Triammonium aurinetricarboxylate triammonium salt Ammonium aurintricarboxylate aurintricarboxylic acid ammonium salt Aluminon(C.1.No.43810) aurintricarboxylic acid triammonium salt, Ammonium 5,5'-((3-carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene)bis(2-hydroxybenzoate), Aurin Tricarboxylic Acid Ammonium Salt
A15401.09
A15401.18
A15401.30
A15401.09EA
34
EUR
A15401.09
A15401.18
A15401.30
Aluminon
Aluminon
CAS No.: 569-58-4
Molecular Formula: C22H23N3O9
Formula Weight: 473.44
Odour: Odourless
pH: 5.3
Melting Point: 220-225° dec.
MDL No.: MFCD00040925
Fórmula:
C₂₂H₂₃N₃O₉ Ponto de Fusão: 220…225 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040925 Número CAS: 569-58-4 EINECS: 209-319-1 Merck Index: 14,322 |